Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque CXCL10 / Crg-2 Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) CXCL10 / Crg-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001028064.1
ID de gen (Entrez) 574243
Nombre CXCL10 / Crg-2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16061161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7849-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16081161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7849-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16071161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7849-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16091161
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7849-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16001171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7849-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16011171
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7849-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001028064.1
CXCL10 / Crg-2 Protein
Not determined.
Full Length
Macaque
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
574243
Research Use Only
CXCL10
Recombinant Protein
E. coli
IPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PPSQFCPHVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.