Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Steroid C26-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_218062.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 887782 |
Nombre | M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16037870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16077870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057870
|
enQuireBio™
QP7253-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_218062.1 | |
M. tuberculosis Steroid C26-monooxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
887782 | |
Research Use Only | |
cyp125 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSWNHQSVEI AVRRTTVPSP NLPPGFDFTD PAIYAERLPV AEFAELRSAA PIWWNGQDPG KGGGFHDGGF WAITKLNDVK EISRHSDVFS SYENGVIPRF KNDIAREDIE VQRFVMLNMD APHHTRLRKI ISRGFTPRAV GRLHDELQER AQKIAAEAAA AGSGDFVEQV SCELPLQAIA GLLGVPQEDR GKLFHWSNEM TGNEDPEYAH IDPKASSAEL IGYAMKMAEE KAKNPADDIV TQLIQADIDG EKLSDDEFGF FVVMLAVAGN ETTRNSITQG MMAFAEHPDQ WELYKKVRPE TAADEIVRWA TPVTAFQRTA LRDYELSGVQ IKKGQRVVMF YRSANFDEEV FQDPFTFNIL RNPNPHVGFG GTGAHYCIGA NLARMTINLI FNAVADHMPD LKPISAPERL RSGWLNGIKH WQVDYTGRCP VAH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |