Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Low molecular weight antigen MTB12, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9684-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16018581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003917622.1
10 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein
Research Use Only
mtb12
Recombinant Protein
Yeast
DPASAPDVPT AAQLTSLLNS LADPNVSFAN KGSLVEGGIG GTEARIADHK LKKAAEHGDL PLSFSVTNIQ PAAAGSATAD VSVSGPKLSS PVTQNVTFVN QGGWMLSRAS AMELLQAAGN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.