Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Low molecular weight antigen MTB12, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4075.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_003917622.1
Nombre M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen mtb12
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16008581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9684-YE-100UG
100 μg
1100.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16028581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9684-YE-1MG
1 mg
4075.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16018581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9684-YE-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16038581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9684-YE-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16048581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9684-YE-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16058581
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP9684-YE-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
WP_003917622.1
Research Use Only
mtb12
Recombinant Protein
Yeast
DPASAPDVPT AAQLTSLLNS LADPNVSFAN KGSLVEGGIG GTEARIADHK LKKAAEHGDL PLSFSVTNIQ PAAAGSATAD VSVSGPKLSS PVTQNVTFVN QGGWMLSRAS AMELLQAAGN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
M. tuberculosis Low molecular weight antigen MTB12 Protein
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His
Tris-based buffer, 50% glycerol