Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis INHA Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) INHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7385-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
WP_003407553.1
10 μg
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
M. tuberculosis INHA Protein
Research Use Only
INHA
Recombinant Protein
E. coli
MTGLLDGKRI LVSGIITDSS IAFHIARVAQ EQGAQLVLTG FDRLRLIQRI TDRLPAKAPL LELDVQNEEH LASLAGRVTE AIGAGNKLDG VVHSIGFMPQ TGMGINPFFD APYADVSKGI HISAYSYASM AKALLPIMNP GGSIVGMDFD PSRAMPAYNW MTVAKSALES VNRFVAREAG KYGVRSNLVA AGPIRTLAMS AIVGGALGEE AGAQIQLLEE GWDQRAPIGW NMKDATPVAK TVCALLSDWL PATTGDIIYA DGGAHTQLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.