Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis INHA Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) INHA, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso WP_003407553.1
Nombre M. tuberculosis INHA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen INHA
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16048580
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7385-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16068580
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7385-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16058580
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7385-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16078580
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7385-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16088580
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7385-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16098580
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7385-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
WP_003407553.1
Research Use Only
INHA
Recombinant Protein
E. coli
MTGLLDGKRI LVSGIITDSS IAFHIARVAQ EQGAQLVLTG FDRLRLIQRI TDRLPAKAPL LELDVQNEEH LASLAGRVTE AIGAGNKLDG VVHSIGFMPQ TGMGINPFFD APYADVSKGI HISAYSYASM AKALLPIMNP GGSIVGMDFD PSRAMPAYNW MTVAKSALES VNRFVAREAG KYGVRSNLVA AGPIRTLAMS AIVGGALGEE AGAQIQLLEE GWDQRAPIGW NMKDATPVAK TVCALLSDWL PATTGDIIYA DGGAHTQLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
M. tuberculosis INHA Protein
Not determined.
Full Length
M. tuberculosis
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol