Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Ag85A Protein
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Ag85A, was expressed in the hosts and tags indicated.
402.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_003900759.1 |
---|---|
Nombre | M. tuberculosis Ag85A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | fbpA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16047201
|
enQuireBio™
QP8929-EC-10UG |
10 μg |
402.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16067201
|
enQuireBio™
QP8929-EC-200UG |
200 μg |
1600.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037201
|
enQuireBio™
QP8929-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16087201
|
enQuireBio™
QP8929-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16077201
|
enQuireBio™
QP8929-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057201
|
enQuireBio™
QP8929-EC-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_003900759.1 | |
Research Use Only | |
fbpA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
YLQVPSPSMG RDIKVQFQSG GANSPALYLL DGLRAQDDFS GWDINTPAFE WYDQSGLSVV MPVGGQSSFY SDWYQPACGK AGCQTYKWET FLTSELPGWL QANRHVKPTG SAVVGLSMAA SSALTLAIYH PQQFVYAGAM SGLLDPSQAM GPTLIGLAMG DAGGYKASDM WGPKEDPAWQ RNDPLLNVGK LIANNTRVWV YCGNGKPSDL GGNNLPAKFL EGFVRTSNIK FQDAYNAGGG HNGVFDFPDS GTHSWEYWGA QLNAMKPDLQ RALGATPNT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
M. tuberculosis Ag85A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
M. tuberculosis | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |