Learn More
enQuireBio™ Recombinant Japanese encephalitis Virus- NS1 Protein
Recombinant Protein
Marca:  enQuireBio™ QP10487-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15994008
  • 530.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Japanese encephalitis Virus- NS1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
DPBS pH 7.4.
100 μg
Untested
Japanese encephalitis virus
His
>95% as determined by SDS-PAGE.