missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Japanese encephalitis Virus- NS1 Protein
Recombinant Protein
530.00€ - 2080.00€
Especificaciones
Nombre | Japanese encephalitis Virus- NS1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Untested |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Japanese encephalitis virus |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994008
|
enQuireBio™
QP10487-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904018
|
enQuireBio™
QP10487-500UG |
500 μg |
2080.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Japanese encephalitis Virus- NS1 Protein | |
Untested | |
Japanese encephalitis virus | |
His | |
>95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
DPBS pH 7.4. |