Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Singapore/222/1979) Influenza B (strain B/Singapore/222/1979) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7284-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16008010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein
Research Use Only
NP
Recombinant Protein
E. coli
MSNMDIDGIN TGTIDKTPEE IISGTSGATR PIIRPATLAP PSNKRTRNPS PERATTSSEA DVGRKTQKKQ TPTEIKKSVY NMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AHAVERILLA ATDDKKTEFQ KKKNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Influenza
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol