Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Singapore/222/1979) Influenza B (strain B/Singapore/222/1979) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre | Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | NP |
Longitud de la proteína | Extracellular Domain |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16058000
|
enQuireBio™
QP7284-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16078000
|
enQuireBio™
QP7284-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16068000
|
enQuireBio™
QP7284-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16088000
|
enQuireBio™
QP7284-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16098000
|
enQuireBio™
QP7284-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16008010
|
enQuireBio™
QP7284-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Influenza B (strain B / Singapore / 222 / 1979) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Influenza | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSNMDIDGIN TGTIDKTPEE IISGTSGATR PIIRPATLAP PSNKRTRNPS PERATTSSEA DVGRKTQKKQ TPTEIKKSVY NMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AHAVERILLA ATDDKKTEFQ KKKNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |