Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H7N9 (Shanghai / 02 / 2013) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (A/chicken/Jiangsu/1021/2013(H7N9)) Influenza A H7N9 (A/Shanghai/02/2013) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | YP_009118475.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23104227 |
Nombre | Influenza A H7N9 (Shanghai / 02 / 2013) Hemagglutinin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017281
|
enQuireBio™
QP8948-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037281
|
enQuireBio™
QP8948-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027281
|
enQuireBio™
QP8948-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047281
|
enQuireBio™
QP8948-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16057281
|
enQuireBio™
QP8948-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067281
|
enQuireBio™
QP8948-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
YP_009118475.1 | |
Influenza A H7N9 (Shanghai / 02 / 2013) Hemagglutinin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Influenza | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23104227 | |
Research Use Only | |
HA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DKICLGHHAV SNGTKVNTLT ERGVEVVNAT ETVERTNIPR ICSKGKRTVD LGQCGLLGTI TGPPQCDQFL EFSADLIIER REGSDVCYPG KFVNEEALRQ ILRESGGIDK EAMGFTYSGI RTNGATSACR RSGSSFYAEM KWLLSNTDNA AFPQMTKSYK NTRKSPALIV WGIHHSVSTA EQTKLYGSGN KLVTVGSSNY QQSFVPSPGA RPQVNGLSGR IDFHWLMLNP NDTVTFSFNG AFIAPDRASF LRGKSMGIQS GVQVDANCEG DCYHSGGTII SNLPFQNIDS RAVGKCPRYV KQRSLLLATG MKNVPEIPKG RGLFGAIAGF IENGWEGLID GWYGFRHQNA QGEGTAADYK STQSAIDQIT GKLNRLIEKT NQQFELIDNE FNEVEKQIGN VINWTRDSIT EVWSYNAELL VAMENQHTID LADSEMDKLY ERVKRQLREN AEEDGTGCFE IFHKCDDDCM ASIRNNTYDH SKYREEAMQN RIQIDPVKLS SGYKDV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |