Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 384 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 384, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Nombre | Zinc finger protein 384 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | ZNF384 |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094661
|
enQuireBio™
QP8445-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
Zinc finger protein 384 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
ZNF384 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEESHFNSNP YFWPSIPTVS GQIENTMFIN KMKDQLLPEK GCGLAPPHYP TLLTVPASVS LPSGISMDTE SKSDQLTPHS QASVTQNITV VPVPSTGLMT AGVSCSQRWR REGSQSRGPG LVITSPSGSL VTTASSAQTF PISAPMIVSA LPPGSQALQV VPDLSKKVAS TLTEEGGGGG GGGGSVAPKP PRGRKKKRML ESGLPEMNDP YVLSPEDDDD HQKDGKTYRC RMCSLTFYSK SEMQI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |