Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 165 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 165, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6903-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16026660
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_003438.1
Zinc finger protein 165 Protein
Research Use Only
ZNF165
Recombinant Protein
E. coli
MATEPKKAAA QNSPEDEGLL IVKIEEEEFI HGQDTCLQRS ELLKQELCRQ LFRQFCYQDS PGPREALSRL RELCCQWLKP EIHTKEQILE LLVLEQFLTI LPGDLQAWVH EHYPESGEEA VTILEDLERG TDEAVLQVQA HEHGQEIFQK KVSPPGPALN VKLQPVETKA HFDSSEPQLL WDCDNESENS RSMPKLEIFE KIESQRIISG RISGYISEAS GESQDICKSA GRVKRQWEKE SGESQRLSSA QDEGFGKILT HKNTVRGEII SHDGCERRLN LNSNEFTHQK SCKHGTCDQS FKWNSDFINH QIIYAGEKNH QYGKSFKSPK LAKHAAVFSG DKTHQCNECG KAFRHSSKLA RHQRIHTGER CYECNECGKS FAESSDLTRH RRIHTGERPF GCKECGRAFN LNSHLIRHQR IHTREKPYEC SECGKTFRVS SHLIRHFRIH TGEKPYECSE CGRAFSQSSN LSQHQRIHMR ENLLM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7718
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol