Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 165 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 165, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_003438.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7718 |
Nombre | Zinc finger protein 165 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16096650
|
enQuireBio™
QP6903-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16016660
|
enQuireBio™
QP6903-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16006660
|
enQuireBio™
QP6903-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026660
|
enQuireBio™
QP6903-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036660
|
enQuireBio™
QP6903-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046660
|
enQuireBio™
QP6903-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_003438.1 | |
Zinc finger protein 165 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7718 | |
Research Use Only | |
ZNF165 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATEPKKAAA QNSPEDEGLL IVKIEEEEFI HGQDTCLQRS ELLKQELCRQ LFRQFCYQDS PGPREALSRL RELCCQWLKP EIHTKEQILE LLVLEQFLTI LPGDLQAWVH EHYPESGEEA VTILEDLERG TDEAVLQVQA HEHGQEIFQK KVSPPGPALN VKLQPVETKA HFDSSEPQLL WDCDNESENS RSMPKLEIFE KIESQRIISG RISGYISEAS GESQDICKSA GRVKRQWEKE SGESQRLSSA QDEGFGKILT HKNTVRGEII SHDGCERRLN LNSNEFTHQK SCKHGTCDQS FKWNSDFINH QIIYAGEKNH QYGKSFKSPK LAKHAAVFSG DKTHQCNECG KAFRHSSKLA RHQRIHTGER CYECNECGKS FAESSDLTRH RRIHTGERPF GCKECGRAFN LNSHLIRHQR IHTREKPYEC SECGKTFRVS SHLIRHFRIH TGEKPYECSE CGRAFSQSSN LSQHQRIHMR ENLLM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |