missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human XRCC2 Protein

A cDNA sequence encoding the XRCC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13973-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15995279

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

XRCC2 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSAFHR AESGTELLAR LEGRSSLKEI EPNLFADEDS PVHGDILEFH GPEGTGKTEM LYHLTARCIL PKSEGGLEVE VLFIDTDYHF DMLRLVTILE HRLSQSSEEI IKYCLGRFFL VYCSSSTHLL LTLYSLESMF CSHPSLCLLI LDSLSAFYWI DRVNGGESVN LQESTLRKCS QCLEKLVNDY RLVLFATTQT IMQKASSSSE EPSHASRRLC DVDIDYRPYL CKAWQQLVKH RMFFSKQDDS QSSNQFSLVS RCLKSNSLKK HFFIIGESGV EFC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The XRCC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales