missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XRCC2 Protein
A cDNA sequence encoding the XRCC2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | XRCC2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15915289
|
enQuireBio™
QP13973-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905289
|
enQuireBio™
QP13973-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995279
|
enQuireBio™
QP13973-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
XRCC2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The XRCC2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMCSAFHR AESGTELLAR LEGRSSLKEI EPNLFADEDS PVHGDILEFH GPEGTGKTEM LYHLTARCIL PKSEGGLEVE VLFIDTDYHF DMLRLVTILE HRLSQSSEEI IKYCLGRFFL VYCSSSTHLL LTLYSLESMF CSHPSLCLLI LDSLSAFYWI DRVNGGESVN LQESTLRKCS QCLEKLVNDY RLVLFATTQT IMQKASSSSE EPSHASRRLC DVDIDYRPYL CKAWQQLVKH RMFFSKQDDS QSSNQFSLVS RCLKSNSLKK HFFIIGESGV EFC | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |