missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human XAF1 Protein

A cDNA sequence encoding the XAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13969-5ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15995269

  • 137.00€ / 5 microgramos
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

XAF1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMEGD FSVCRNCKRH VVSANFTLHE AYCLRFLVLC PECEEPVPKE TMEEHCKLEH QQVGCTMCQQ SMQKSSLEFH KANECQERPV ECKFCKLDMQ LSKLELHESY CGSRTELCQG CGQFIMHRML A
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The XAF1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales