Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human XAF1 Protein
A cDNA sequence encoding the XAF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre XAF1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15995269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13969-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15985269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13969-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15975269
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13969-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
XAF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The XAF1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMEGD FSVCRNCKRH VVSANFTLHE AYCLRFLVLC PECEEPVPKE TMEEHCKLEH QQVGCTMCQQ SMQKSSLEFH KANECQERPV ECKFCKLDMQ LSKLELHESY CGSRTELCQG CGQFIMHRML A
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.