Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WD repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) WD repeat-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6884-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066540
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060058.1
WD repeat-containing protein 1
Research Use Only
WDR5
Recombinant Protein
E. coli
ATEEKKPETE AARAQPTPSS SATQSKPTPV KPNYALKFTL AGHTKAVSSV KFSPNGEWLA SSSADKLIKI WGAYDGKFEK TISGHKLGIS DVAWSSDSNL LVSASDDKTL KIWDVSSGKC LKTLKGHSNY VFCCNFNPQS NLIVSGSFDE SVRIWDVKTG KCLKTLPAHS DPVSAVHFNR DGSLIVSSSY DGLCRIWDTA SGQCLKTLID DDNPPVSFVK FSPNGKYILA ATLDNTLKLW DYSKGKCLKT YTGHKNEKYC IFANFSVTGG KWIVSGSEDN LVYIWNLQTK EIVQKLQGHT DVVISTACHP TENIIASAAL ENDKTIKLWK SDC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11091
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol