Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human WD repeat-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) WD repeat-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_060058.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11091 |
Nombre | WD repeat-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056540
|
enQuireBio™
QP6884-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16076540
|
enQuireBio™
QP6884-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066540
|
enQuireBio™
QP6884-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086540
|
enQuireBio™
QP6884-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16096540
|
enQuireBio™
QP6884-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006550
|
enQuireBio™
QP6884-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_060058.1 | |
WD repeat-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11091 | |
Research Use Only | |
WDR5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATEEKKPETE AARAQPTPSS SATQSKPTPV KPNYALKFTL AGHTKAVSSV KFSPNGEWLA SSSADKLIKI WGAYDGKFEK TISGHKLGIS DVAWSSDSNL LVSASDDKTL KIWDVSSGKC LKTLKGHSNY VFCCNFNPQS NLIVSGSFDE SVRIWDVKTG KCLKTLPAHS DPVSAVHFNR DGSLIVSSSY DGLCRIWDTA SGQCLKTLID DDNPPVSFVK FSPNGKYILA ATLDNTLKLW DYSKGKCLKT YTGHKNEKYC IFANFSVTGG KWIVSGSEDN LVYIWNLQTK EIVQKLQGHT DVVISTACHP TENIIASAAL ENDKTIKLWK SDC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |