Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VWA5B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VWA5B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7823-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001307302.1
VWA5B2 Protein
Research Use Only
VWA5B2
Recombinant Protein
E. coli
PRKPSLGAIL DGPSPEPGQQ LGQGLDDSGN LLSPAPMDWD MLMEPPFLFT AVPPSGELAP PAVPPQAPRC HVVIRGLCGE QP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
90113
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol