Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VWA5B2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VWA5B2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001307302.1
ID de gen (Entrez) 90113
Nombre VWA5B2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16031011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7823-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16051011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7823-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16041011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7823-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16061011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7823-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16071011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7823-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081011
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7823-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001307302.1
VWA5B2 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
90113
Research Use Only
VWA5B2
Recombinant Protein
E. coli
PRKPSLGAIL DGPSPEPGQQ LGQGLDDSGN LLSPAPMDWD MLMEPPFLFT AVPPSGELAP PAVPPQAPRC HVVIRGLCGE QP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.