Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vacuolar fusion protein MON1 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vacuolar fusion protein MON1 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7799-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16080871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001135973.1
Vacuolar fusion protein MON1 homolog A Protein
Research Use Only
MON1A
Recombinant Protein
E. coli
DGYKVVFVRR SPLVLVAVAR TRQSAQELAQ ELLYIYYQIL SLLTGAQLSH IFQQKQNYDL RRLLSGSERI TDNLLQLMAR DPSFLMGAAR CLPLAAAVRD TVSASLQQAR ARSLVFSILL ARNQLVALVR RKDQFLHPID LHLLFNLISS SSSFREGEAW TPVCLPKFNA AGFFHAHISY LEPDTDLCLL LVSTDREDFF AVSDCRRRFQ ERLRKRGAHL ALREALRTPY YSVAQVGIPD LRHFLYKSKS SGLFTSPEIE APYTSEEEQE RLLGLYQYLH SRAHNASRPL KTIYYTGPNE NLLAWVTGAF ELYMCYSPLG TKASAVSAIH KLMRWIRKEE DRLFILTPLT Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84315
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol