Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vacuolar fusion protein MON1 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vacuolar fusion protein MON1 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001135973.1
ID de gen (Entrez) 84315
Nombre Vacuolar fusion protein MON1 homolog A Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16050871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7799-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16070871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7799-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16060871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7799-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16080871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7799-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16090871
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7799-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16000881
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7799-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001135973.1
Vacuolar fusion protein MON1 homolog A Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
84315
Research Use Only
MON1A
Recombinant Protein
E. coli
DGYKVVFVRR SPLVLVAVAR TRQSAQELAQ ELLYIYYQIL SLLTGAQLSH IFQQKQNYDL RRLLSGSERI TDNLLQLMAR DPSFLMGAAR CLPLAAAVRD TVSASLQQAR ARSLVFSILL ARNQLVALVR RKDQFLHPID LHLLFNLISS SSSFREGEAW TPVCLPKFNA AGFFHAHISY LEPDTDLCLL LVSTDREDFF AVSDCRRRFQ ERLRKRGAHL ALREALRTPY YSVAQVGIPD LRHFLYKSKS SGLFTSPEIE APYTSEEEQE RLLGLYQYLH SRAHNASRPL KTIYYTGPNE NLLAWVTGAF ELYMCYSPLG TKASAVSAIH KLMRWIRKEE DRLFILTPLT Y
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.