Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human V-type proton ATPase subunit d 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) V-type proton ATPase subunit d 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5699-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15997099
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004682.2
V-type proton ATPase subunit d 1 Protein
Research Use Only
ATP6V0D1
Recombinant Protein
E. coli
MSFFPELYFN VDNGYLEGLV RGLKAGVLSQ ADYLNLVQCE TLEDLKLHLQ STDYGNFLAN EASPLTVSVI DDRLKEKMVV EFRHMRNHAY EPLASFLDFI TYSYMIDNVI LLITGTLHQR SIAELVPKCH PLGSFEQMEA VNIAQTPAEL YNAILVDTPL AAFFQDCISE QDLDEMNIEI IRNTLYKAYL ESFYKFCTLL GGTTADAMCP ILEFEADRRA FIITINSFGT ELSKEDRAKL FPHCGRLYPE GLAQLARADD YEQVKNVADY YPEYKLLFEG AGSNPGDKTL EDRFFEHEVK LNKLAFLNQF HFGVFYAFVK LKEQECRNIV WIAECIAQRH RAKIDNYIPI F
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9114
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol