Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human V-type proton ATPase subunit d 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) V-type proton ATPase subunit d 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004682.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 9114 |
Nombre | V-type proton ATPase subunit d 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967099
|
enQuireBio™
QP5699-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987099
|
enQuireBio™
QP5699-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977099
|
enQuireBio™
QP5699-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15997099
|
enQuireBio™
QP5699-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15907109
|
enQuireBio™
QP5699-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917109
|
enQuireBio™
QP5699-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_004682.2 | |
V-type proton ATPase subunit d 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9114 | |
Research Use Only | |
ATP6V0D1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSFFPELYFN VDNGYLEGLV RGLKAGVLSQ ADYLNLVQCE TLEDLKLHLQ STDYGNFLAN EASPLTVSVI DDRLKEKMVV EFRHMRNHAY EPLASFLDFI TYSYMIDNVI LLITGTLHQR SIAELVPKCH PLGSFEQMEA VNIAQTPAEL YNAILVDTPL AAFFQDCISE QDLDEMNIEI IRNTLYKAYL ESFYKFCTLL GGTTADAMCP ILEFEADRRA FIITINSFGT ELSKEDRAKL FPHCGRLYPE GLAQLARADD YEQVKNVADY YPEYKLLFEG AGSNPGDKTL EDRFFEHEVK LNKLAFLNQF HFGVFYAFVK LKEQECRNIV WIAECIAQRH RAKIDNYIPI F | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |