Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human USH1C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) USH1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8285-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16043771
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001284693.1
USH1C Protein
Research Use Only
USH1C
Recombinant Protein
E. coli
MDRKVAREFR HKVDFLIEND AEKDYLYDVL RMYHQTMDVA VLVGDLKLVI NEPSRLPLFD AIRPLIPLKH QVEYDQLTPR RSRKLKEVRL DRLHPEGLGL SVRGGLEFGC GLFISHLIKG GQADSVGLQV GDEIVRINGY SISSCTHEEV INLIRTKKTV SIKVRHIGLI PVKSSPDEPL TWQYVDQFVS ESGGVRGSLG SPGNRENKEK KVFISLVGSR GLGCSISSGP IQKPGIFISH VKPGSLSAEV GLEIGDQIVE VNGVDFSNLD HKEGRELFMT DRERLAEARQ RELQRQELLM QKRLAMESNK ILQEQQEMER QRRKEIAQKA AEENERYRKE MEQIVEEEEK FKKQWEEDWG SKEQLLLPKT ITAEVHPVPL RKPKYDQGVE PELEPADDLD GGTEEQGEQD FRKYEEGFDP YSMFTPEQIM GKDVRLLRIK KEGSLDLALE GGVDSPIGKV VVSAVYERGA AERHGGIVKG DEIMAINGKI VTDYTLAEAE AALQKAWNQG GDWIDLVVAV CPPKEYDDEL TFF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10083
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 4
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol