Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human USH1C Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) USH1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001284693.1
ID de gen (Entrez) 10083
Nombre USH1C Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16033771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8285-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16053771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8285-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16043771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8285-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8285-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8285-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083771
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8285-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001284693.1
USH1C Protein
Not determined.
Full Length of Isoform 4
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
10083
Research Use Only
USH1C
Recombinant Protein
E. coli
MDRKVAREFR HKVDFLIEND AEKDYLYDVL RMYHQTMDVA VLVGDLKLVI NEPSRLPLFD AIRPLIPLKH QVEYDQLTPR RSRKLKEVRL DRLHPEGLGL SVRGGLEFGC GLFISHLIKG GQADSVGLQV GDEIVRINGY SISSCTHEEV INLIRTKKTV SIKVRHIGLI PVKSSPDEPL TWQYVDQFVS ESGGVRGSLG SPGNRENKEK KVFISLVGSR GLGCSISSGP IQKPGIFISH VKPGSLSAEV GLEIGDQIVE VNGVDFSNLD HKEGRELFMT DRERLAEARQ RELQRQELLM QKRLAMESNK ILQEQQEMER QRRKEIAQKA AEENERYRKE MEQIVEEEEK FKKQWEEDWG SKEQLLLPKT ITAEVHPVPL RKPKYDQGVE PELEPADDLD GGTEEQGEQD FRKYEEGFDP YSMFTPEQIM GKDVRLLRIK KEGSLDLALE GGVDSPIGKV VVSAVYERGA AERHGGIVKG DEIMAINGKI VTDYTLAEAE AALQKAWNQG GDWIDLVVAV CPPKEYDDEL TFF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.