Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UFD1L, homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UFD1L, homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7910-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051541
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001030324.2
UFD1L, homolog Protein
Research Use Only
UFD1L
Recombinant Protein
E. coli
MFSFNMFDHP IPRVFQNRFS TQYRCFSVSM LAGPNDRSDV EKGGKIIMPP SALDQLSRLN ITYPMLFKLT NKNSDRMTHC GVLEFVADEG ICYLPHWMMQ NLLLEEGGLV QVESVNLQVA TYSKFQPQSP DFLDITNPKA VLENALRNFA CLTTGDVIAI NYNEKIYELR VMETKPDKAV SIIECDMNVD FDAPLGYKEP ERQVQHEEST EGEADHSGYA GELGFRAFSG SGNRLDGKKK GVEPSPSPIK PGDIKRGIPN YEFKLGKITF IRNSRPLVKK VEEDEAGGRF VAFSGEGQSL RKKGRKP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
7353
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol