Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UFD1L, homolog Protein
Código de producto. p-7154589
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16021541 10 μg 10 microgramos
16061541 50 μg 50 microgramos
16011541 100 μg 100 microgramos
16041541 200 μg 200 microgramos
16051541 500 μg 500 microgramos
16031541 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16021541
Marca: enQuireBio™ QP7910ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UFD1L, homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001030324.2
ID de gen (Entrez) 7353
Nombre UFD1L, homolog Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen UFD1L
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MFSFNMFDHP IPRVFQNRFS TQYRCFSVSM LAGPNDRSDV EKGGKIIMPP SALDQLSRLN ITYPMLFKLT NKNSDRMTHC GVLEFVADEG ICYLPHWMMQ NLLLEEGGLV QVESVNLQVA TYSKFQPQSP DFLDITNPKA VLENALRNFA CLTTGDVIAI NYNEKIYELR VMETKPDKAV SIIECDMNVD FDAPLGYKEP ERQVQHEEST EGEADHSGYA GELGFRAFSG SGNRLDGKKK GVEPSPSPIK PGDIKRGIPN YEFKLGKITF IRNSRPLVKK VEEDEAGGRF VAFSGEGQSL RKKGRKP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.