Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UCP1, mitochondrial brown fat Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UCP1, mitochondrial brown fat, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_068605.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7350 |
Nombre | UCP1, mitochondrial brown fat Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16056420
|
enQuireBio™
QP6868-YE-100UG |
100 μg |
640.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16096420
|
enQuireBio™
QP6868-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066420
|
enQuireBio™
QP6868-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16086420
|
enQuireBio™
QP6868-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16006430
|
enQuireBio™
QP6868-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16076420
|
enQuireBio™
QP6868-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_068605.1 | |
UCP1, mitochondrial brown fat Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7350 | |
Research Use Only | |
UCP1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GGLTASDVHP TLGVQLFSAG IAACLADVIT FPLDTAKVRL QVQGECPTSS VIRYKGVLGT ITAVVKTEGR MKLYSGLPAG LQRQISSASL RIGLYDTVQE FLTAGKETAP SLGSKILAGL TTGGVAVFIG QPTEVVKVRL QAQSHLHGIK PRYTGTYNAY RIIATTEGLT GLWKGTTPNL MRSVIINCTE LVTYDLMKEA FVKNNILADD VPCHLVSALI AGFCATAMSS PVDVVKTRFI NSPPGQYKSV PNCAMKVFTN EGPTAFFKGL VPSFLRLGSW NVIMFVCFEQ LKRELSKSRQ TMDCAT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |