Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6873-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16006460
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001032411.1
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 Protein
Research Use Only
USP14
Recombinant Protein
E. coli
MPLYSVTVKW GKEKFEGVEL NTDEPPMVFK AQLFALTGVQ PARQKVMVKG GTLKDDDWGN IKIKNGMTLL MMGSADALPE EPSAKTVFVE DMTEEQLASA MELPCGLTNL GNTCYMNATV QCIRSVPELK DALKRYAGAL RASGEMASAQ YITAALRDLF DSMDKTSSSI PPIILLQFLH MAFPQFAEKG EQGQYLQQDA NECWIQMMRV LQQKLEAIED DSVKETDSSS ASAATPSKKK SLIDQFFGVE FETTMKCTES EEEEVTKGKE NQLQLSCFIN QEVKYLFTGL KLRLQEEITK QSPTLQRNAL YIKSSKISRL PAYLTIQMVR FFYKEKESVN AKVLKDVKFP LMLDMYELCT PELQEKMVSF RSKFKDLEDK KVNQQPNTSD KKSSPQKEVK YEPFSFADDI GSNNCGYYDL QAVLTHQGRS SSSGHYVSWV KRKQDEWIKF DDDKVSIVTP EDILRLSGGG DWHIAYVLLY GPRRVEIMEE ESEQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9097
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol