Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001032411.1
ID de gen (Entrez) 9097
Nombre Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16056450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6873-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16076450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6873-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16066450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6873-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6873-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16096450
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6873-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16006460
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6873-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001032411.1
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
9097
Research Use Only
USP14
Recombinant Protein
E. coli
MPLYSVTVKW GKEKFEGVEL NTDEPPMVFK AQLFALTGVQ PARQKVMVKG GTLKDDDWGN IKIKNGMTLL MMGSADALPE EPSAKTVFVE DMTEEQLASA MELPCGLTNL GNTCYMNATV QCIRSVPELK DALKRYAGAL RASGEMASAQ YITAALRDLF DSMDKTSSSI PPIILLQFLH MAFPQFAEKG EQGQYLQQDA NECWIQMMRV LQQKLEAIED DSVKETDSSS ASAATPSKKK SLIDQFFGVE FETTMKCTES EEEEVTKGKE NQLQLSCFIN QEVKYLFTGL KLRLQEEITK QSPTLQRNAL YIKSSKISRL PAYLTIQMVR FFYKEKESVN AKVLKDVKFP LMLDMYELCT PELQEKMVSF RSKFKDLEDK KVNQQPNTSD KKSSPQKEVK YEPFSFADDI GSNNCGYYDL QAVLTHQGRS SSSGHYVSWV KRKQDEWIKF DDDKVSIVTP EDILRLSGGG DWHIAYVLLY GPRRVEIMEE ESEQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.