Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2W Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UBE2W, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7913-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16051551
  • 2385.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001001481.2
UBE2W Protein
Research Use Only
UBE2W
Recombinant Protein
E. coli
MASMQKRLQK ELLALQNDPP PGMTLNEKSV QNSITQWIVD MEGAPGTLYE GEKFQLLFKF SSRYPFDSPQ VMFTGENIPV HPHVYSNGHI CLSILTEDWS PALSVQSVCL SIISMLSSCK EKRRPPDNSF YVRTCNKNPK KTKWWYHDDT C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55284
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol