Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBE2W Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) UBE2W, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001001481.2
ID de gen (Entrez) 55284
Nombre UBE2W Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16031551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7913-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16051551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7913-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
16041551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7913-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16061551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7913-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16071551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7913-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16081551
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7913-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001001481.2
UBE2W Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
55284
Research Use Only
UBE2W
Recombinant Protein
E. coli
MASMQKRLQK ELLALQNDPP PGMTLNEKSV QNSITQWIVD MEGAPGTLYE GEKFQLLFKF SSRYPFDSPQ VMFTGENIPV HPHVYSNGHI CLSILTEDWS PALSVQSVCL SIISMLSSCK EKRRPPDNSF YVRTCNKNPK KTKWWYHDDT C
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.