missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human UBA3 Protein

A cDNA sequence encoding the UBA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13850-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994899

Cantidad Precio
1 194.62€ / 20 microgramos
10 182.86€ / 20 microgramos
Envío estimado: 02-03-2022

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.



Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

UBA3 Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The UBA3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADGEE PERKRRRIEE LLAEKMAVDG GCGDTGDWEG RWNHVKKFLE RSGPFTHPDF EPSTESLQFL LDTCKVLVIG AGGLGCELLK NLALSGFRQI HVIDMDTIDV SNLNRQFLFR PKDIGRPKAE VAAEFLNDRV PNCNVVPHFN KIQDFNDTFY RQFHIIVCGL DSIIARRWIN GMLISLLNYE DGVLDPSSIV PLIDGGTEGF KGNARVILPG MTACIECTLE LYPPQVNFPM CTIASMPRLP EHCIEYVRML QWPKEQPFGE GVPLDGDDPE HIQWIFQKSL ERASQYNIRG VTYRLTQGVV KRIIPAVAST NAVIAAVCAT EVFKIATSAY IPLNNYLVFN DVDGLYTYTF EAERKENCPA CSQLPQNIQF SPSAKLQEVL DYLTNSASLQ MKSPAITATL EGKNRTLYLQ SVTSIEERTR PNLSKTLKEL GLVDGQELAV ADVTTPQTVL FKLHFTS
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales