Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBA3 Protein
A cDNA sequence encoding the UBA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | UBA3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904909
|
enQuireBio™
QP13850-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994899
|
enQuireBio™
QP13850-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984899
|
enQuireBio™
QP13850-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
UBA3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The UBA3 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADGEE PERKRRRIEE LLAEKMAVDG GCGDTGDWEG RWNHVKKFLE RSGPFTHPDF EPSTESLQFL LDTCKVLVIG AGGLGCELLK NLALSGFRQI HVIDMDTIDV SNLNRQFLFR PKDIGRPKAE VAAEFLNDRV PNCNVVPHFN KIQDFNDTFY RQFHIIVCGL DSIIARRWIN GMLISLLNYE DGVLDPSSIV PLIDGGTEGF KGNARVILPG MTACIECTLE LYPPQVNFPM CTIASMPRLP EHCIEYVRML QWPKEQPFGE GVPLDGDDPE HIQWIFQKSL ERASQYNIRG VTYRLTQGVV KRIIPAVAST NAVIAAVCAT EVFKIATSAY IPLNNYLVFN DVDGLYTYTF EAERKENCPA CSQLPQNIQF SPSAKLQEVL DYLTNSASLQ MKSPAITATL EGKNRTLYLQ SVTSIEERTR PNLSKTLKEL GLVDGQELAV ADVTTPQTVL FKLHFTS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |