Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase ABL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8475-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034821
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_005148.2
Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
Research Use Only
ABL
Recombinant Protein
E. coli
ICLKLVGCKS KKGLSSSSSC YLEEALQRPV ASDFEPQGLS EAARWNSKEN LLAGPSENDP NLFVALYDFV ASGDNTLSIT KGEKLRVLGY NHNGEWCEAQ TKNGQGWVPS NYITPVNSLE KHSWYHGPVS RNAAEYLLSS GINGSFLVRE SESSPGQRSI SLRYEGRVYH YRINTASDGK LYVSSESRFN T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol