Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
Código de producto. p-7155139
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16014821
Marca: enQuireBio™ QP8475ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase ABL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005148.2
ID de gen (Entrez) 25
Nombre Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ABL
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia ICLKLVGCKS KKGLSSSSSC YLEEALQRPV ASDFEPQGLS EAARWNSKEN LLAGPSENDP NLFVALYDFV ASGDNTLSIT KGEKLRVLGY NHNGEWCEAQ TKNGQGWVPS NYITPVNSLE KHSWYHGPVS RNAAEYLLSS GINGSFLVRE SESSPGQRSI SLRYEGRVYH YRINTASDGK LYVSSESRFN T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.