Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tumor protein D53 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tumor protein D53, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7623-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001003395.1
Tumor protein D53 Protein
Research Use Only
TPD52L1
Recombinant Protein
E. coli
MEAQAQGLLE TEPLQGTDED AVASADFSSM LSEEEKEELK AELVQLEDEI TTLRQVLSAK ERHLVEIKQK LGMNLMNELK QNFSKSWHDM QTTTAYKKTH ETLSHAGQKA TAAFSNVGTA ISKKFGDMSY SIRHSISMPA MRNSPTFKSF EERVETTVTS LKTKVGGTNP NGGSFEEVLS STAHASAQSL AGGSRRTKEE ELQC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
7164
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol