Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tumor protein D53 Protein
Código de producto. p-7154303
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16009860 10 μg 10 microgramos
16049860 50 μg 50 microgramos
16099850 100 μg 100 microgramos
16029860 200 μg 200 microgramos
16039860 500 μg 500 microgramos
16019860 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16009860
Marca: enQuireBio™ QP7623ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tumor protein D53, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001003395.1
ID de gen (Entrez) 7164
Nombre Tumor protein D53 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TPD52L1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MEAQAQGLLE TEPLQGTDED AVASADFSSM LSEEEKEELK AELVQLEDEI TTLRQVLSAK ERHLVEIKQK LGMNLMNELK QNFSKSWHDM QTTTAYKKTH ETLSHAGQKA TAAFSNVGTA ISKKFGDMSY SIRHSISMPA MRNSPTFKSF EERVETTVTS LKTKVGGTNP NGGSFEEVLS STAHASAQSL AGGSRRTKEE ELQC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.