Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-6 chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-6 chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8163-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16062991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001290453.1
Tubulin beta-6 chain Protein
Research Use Only
TUBB6
Recombinant Protein
E. coli
MREIVHIQAG QCGNQIGTKF WEVISDEHGI DPAGGYVGDS ALQLERINVY YNESSSQKYV PRAALVDLEP GTMDSVRSGP FGQLFRPDNF IFGQTGAGNN WAKGHYTEGA ELVDAVLDVV RKECEHCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEFP DRIMNTFSVM PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY CIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTSL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDARNMM AACDPRHGRY LTVATVFRGP MSMKEVDEQM LAIQSKNSSY FVEWIPNNVK VAVCDIPPRG LKMASTFIGN STAIQELFKR ISEQFSAMFR RKAFLHWFTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA NDGEEAFEDE EEEIDG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
84617
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol