Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin beta-6 chain Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin beta-6 chain, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001290453.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 84617 |
Nombre | Tubulin beta-6 chain Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16032991
|
enQuireBio™
QP8163-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16052991
|
enQuireBio™
QP8163-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042991
|
enQuireBio™
QP8163-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062991
|
enQuireBio™
QP8163-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072991
|
enQuireBio™
QP8163-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082991
|
enQuireBio™
QP8163-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001290453.1 | |
Tubulin beta-6 chain Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
84617 | |
Research Use Only | |
TUBB6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MREIVHIQAG QCGNQIGTKF WEVISDEHGI DPAGGYVGDS ALQLERINVY YNESSSQKYV PRAALVDLEP GTMDSVRSGP FGQLFRPDNF IFGQTGAGNN WAKGHYTEGA ELVDAVLDVV RKECEHCDCL QGFQLTHSLG GGTGSGMGTL LISKIREEFP DRIMNTFSVM PSPKVSDTVV EPYNATLSVH QLVENTDETY CIDNEALYDI CFRTLKLTTP TYGDLNHLVS ATMSGVTTSL RFPGQLNADL RKLAVNMVPF PRLHFFMPGF APLTSRGSQQ YRALTVPELT QQMFDARNMM AACDPRHGRY LTVATVFRGP MSMKEVDEQM LAIQSKNSSY FVEWIPNNVK VAVCDIPPRG LKMASTFIGN STAIQELFKR ISEQFSAMFR RKAFLHWFTG EGMDEMEFTE AESNMNDLVS EYQQYQDATA NDGEEAFEDE EEEIDG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |