Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSTD3 Protein
A cDNA sequence encoding the TSTD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca:  enQuireBio™ QP13836-20ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15954859
  • en la oferta / 20 microgramos
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Especificaciones
TSTD3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKIEKCG WSEGLTSIKG NCHNFYTAIS KDVTYKELKN LLNSKNIMLI DVREIWEILE YQKIPESINV PLDEVGEALQ MNPRDFKEKY NEVKPSKSDS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSTD3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.