Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TSTD3 Protein
A cDNA sequence encoding the TSTD3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre TSTD3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15964859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13836-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15954859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13836-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15944859
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13836-1MG
1 mg
5450.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TSTD3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
TSTD3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKIEKCG WSEGLTSIKG NCHNFYTAIS KDVTYKELKN LLNSKNIMLI DVREIWEILE YQKIPESINV PLDEVGEALQ MNPRDFKEKY NEVKPSKSDS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.