missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TRPT1 Protein

A cDNA sequence encoding the TRPT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13822-10ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994809

  • 212.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

TRPT1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMNFSGG GRQEAAGSRG RRAPRPREQD RDVQLSKALS YALRHGALKL GLPMGADGFV PLGTLLQLPQ FRGFSAEDVQ RVVDTNRKQR FALQLGDPST GLLIRANQGH SLQVPKLELM PLETPQALPP MLVHGTFWKH WPSILLKGLS CQGRTHIHLA PGLPGDPGII SGMRSHCEIA VFIDGPLALA DGIPFFRSAN GVILTPGNTD GFLLPKYFKE ALQLRPTRKP LSLAGDEETE CQSSPKHSSR ERRRIQQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TRPT1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales