Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TRPT1 Protein
A cDNA sequence encoding the TRPT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre TRPT1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15914819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13822-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15994809
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13822-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15904819
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13822-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
TRPT1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The TRPT1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMNFSGG GRQEAAGSRG RRAPRPREQD RDVQLSKALS YALRHGALKL GLPMGADGFV PLGTLLQLPQ FRGFSAEDVQ RVVDTNRKQR FALQLGDPST GLLIRANQGH SLQVPKLELM PLETPQALPP MLVHGTFWKH WPSILLKGLS CQGRTHIHLA PGLPGDPGII SGMRSHCEIA VFIDGPLALA DGIPFFRSAN GVILTPGNTD GFLLPKYFKE ALQLRPTRKP LSLAGDEETE CQSSPKHSSR ERRRIQQ
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.