Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8124-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16012801
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_055362.1
Tropomodulin-3 Protein
Research Use Only
TMOD3
Recombinant Protein
E. coli
MALPFRKDLE KYKDLDEDEL LGNLSETELK QLETVLDDLD PENALLPAGF RQKNQTSKST TGPFDREHLL SYLEKEALEH KDREDYVPYT GEKKGKIFIP KQKPVQTFTE EKVSLDPELE EALTSASDTE LCDLAAILGM HNLITNTKFC NIMGSSNGVD QEHFSNVVKG EKILPVFDEP PNPTNVEESL KRTKENDAHL VEVNLNNIKN IPIPTLKDFA KALETNTHVK CFSLAATRSN DPVATAFAEM LKVNKTLKSL NVESNFITGV GILALIDALR DNETLAELKI DNQRQQLGTA VELEMAKMLE ENTNILKFGY QFTQQGPRTR AANAITKNND LVRKRRVEGD HQ
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
29766
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol