Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-3 Protein
Código de producto. p-7154800
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16092791 10 μg 10 microgramos
16032801 50 μg 50 microgramos
16082791 100 μg 100 microgramos
16012801 200 μg 200 microgramos
16022801 500 μg 500 microgramos
16002801 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16092791 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8124ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_055362.1
ID de gen (Entrez) 29766
Nombre Tropomodulin-3 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TMOD3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MALPFRKDLE KYKDLDEDEL LGNLSETELK QLETVLDDLD PENALLPAGF RQKNQTSKST TGPFDREHLL SYLEKEALEH KDREDYVPYT GEKKGKIFIP KQKPVQTFTE EKVSLDPELE EALTSASDTE LCDLAAILGM HNLITNTKFC NIMGSSNGVD QEHFSNVVKG EKILPVFDEP PNPTNVEESL KRTKENDAHL VEVNLNNIKN IPIPTLKDFA KALETNTHVK CFSLAATRSN DPVATAFAEM LKVNKTLKSL NVESNFITGV GILALIDALR DNETLAELKI DNQRQQLGTA VELEMAKMLE ENTNILKFGY QFTQQGPRTR AANAITKNND LVRKRRVEGD HQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.